Przejdź do
1.06267
Sodium acetate trihydrate
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
1112 °F, 607 °C
potency
3530 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.005% Reducing substances
loss
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
(pH (5%;water, 25°C) 7.5 - 9.0)
mp
58 °C
transition temp
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubility
613 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.01, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Sodium acetate trihydrate supports sustainable technologies as an eco-friendly phase change material for thermal energy storage, offering efficient heat retention and release while reducing energy waste and promoting cleaner energy solutions.Click here for more information.
Application
  • Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies: Highlights the role of sodium acetate trihydrate in bioengineering, particularly in the enhancement of magnetic nanoparticle performance for bioseparation applications (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
  • Physicochemical and antioxidant properties of pectin fractions extracted from lemon (Citrus Eureka) peels: Details the use of sodium acetate trihydrate in the extraction and analysis of bioactive compounds, supporting its critical role in food science and nutraceutical applications (Su Z, Li G, 2024).
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): 99.0 - 101.0 %
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH (5 %;water, 25°C) 7.5 - 9.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Calcium and Magnesium (as Ca): ≤ 0.005 %
Substances reducing permanganate: passes test
Reducing substances: ≤ 0.005 %
Loss on drying (130 °C): 39.0 - 40.5 %
UV absorption (254 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
UV absorption (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
UV absorption (350 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Other Notes
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Replaces: SX0255; SX0255-1; SX0255-3; SX0255-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.28204PHR26181.06265
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® API
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
300
Quality Level
600
Quality Level
300
Quality Level
500
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
solubility
613 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
613 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106267905004022536074276
106267050004022536074214
106267901204054839008023
106267100004022536074238
106267500004022536074252
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?