Przejdź do
1.28204
Sodium acetate trihydrate
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® API
form
crystalline
autoignition temp.
1112 °F
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium acetate trihydrate is used in the dialysis, insulin and infution solutions. Sodium acetate trihydrate Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and US-DMF are avaiable.
Other Notes
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.041621.28205PHR2618
application(s)
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
traceable to USP 1613429
form
crystalline
form
granular
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® API
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
128204100104054839739828
128204000304054839739811
128204802604061841103998
128204802904054839739842