Przejdź do
1.05986
Marmur granulowany
for producing CO2
Synonim(y):
Calcium carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
UNSPSC Code:
11111605
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
207-439-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
Form:
solid
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
300‑1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wielkość cząstek (0,5-2 mm): ≥ 95%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2392161.0206612010
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
825 °C (decomposition)
mp
-
mp
825 °C (decomposition)
mp
-
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
8
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
8
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105986100004022536070704
105986500004022536070711