Przejdź do
1.05978
GranuCult® plus agar OGYE, baza
GranuCult® plus, according to ISO 6611, granular, for yeasts, for molds
Synonim(y):
Baza agarowa z oksytetracykliną, glukozą i ekstraktem z drożdży (OGYE), Podłoże agarowe Oxytetra Glucose Yeast Agar Base
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to ISO 6611
Ph:
6.6±0.2 (25 °C)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
985,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 6611
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with OGYE selective supplement (1.09877)
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult®plus Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract Agar Base służy do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni w żywności. Podłoże bazowe umożliwia dobry wzrost drożdży i pleśni. Oksytetracyklina hamuje wzrost bakterii. Dodanie suplementu selektywnego OGYE (1.09877) do pożywki podstawowej zwiększa odzysk/liczbę drożdży i pleśni. Ekstrakt drożdżowy dostarcza niezbędnych składników odżywczych. Dekstroza działa jako źródło węgla i energii. Niskie pH pomaga zredukować florę bakteryjną.
Application
GranuCult® plus Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract Agar Base jest odpowiedni do selektywnej izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni w żywności.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółty
Wartość pH (25 °C): 6,4 - 6,8
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025): ≥ 50 %
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): brak
Other Notes
Przygotowane podłoże jest klarowne i ma lekko żółtawo-brązowy kolor
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.070041.0046566481
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
agency
according to ISO 6611
agency
ISO 11290
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 21527-2:2017
agency
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
suitability
molds, yeasts
suitability
Listeria spp. (spp.)
suitability
molds, yeasts
suitability
selective and differential for Aspergillus spp., selective and differential for Candida spp., selective and differential for Penicillium spp., selective and differential for Pichia spp., selective and differential for Saccharomyces spp., selective and differential for Zygosaccharomyces spp., selective and differential for molds (General Media), selective and differential for yeasts (General Media)
form
granular
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3