Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric), 99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
form
solid
potency
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
solubility
762 g/L
density
2.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000‑1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, kalc. na bazie zapalonej): 99.0 - 101.0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0.01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.001 %
Zn (cynk): ≤ 0,005 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu: przechodzi test
Strata przy zapaleniu (500 °C): 10.0 - 12.0 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay 98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric), 99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric) | assay ≥98% | assay (Complexiometric EDTA), ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99% |
| solubility 762 g/L | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| pH 3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 3-3.5 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH 3-3.5 (20 °C, 50 g/L) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1059410250 | 04022536532202 |
| 1059419025 | 04022536532226 |