Merck
221287
Sigma-Aldrich
Manganese(II) sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥98%
Wybierz wielkość
100 G
211,00 zł
500 G
384,00 zł
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
211,00 zł
500 G
384,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MnSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% insolubles
strata
10.0-12.0% loss on ignition
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.02%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Manganese(II) sulfate monohydrate can undergo metathesis reaction with different chromate, molybdate and tungstate salts in aqueous medium to form corresponding hydrated manganese group 6 metal oxides.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants.
Zanin L, et al.
Bio-protocol, 5, e1490-e1490 (2015)
Preliminary screening of purification processes of liquor leach solutions obtained from reductive leaching of low-grade manganese ores.
Pagnanelli F, et al.
Hydrometallurgy, 71(3), 319-327 (2004)
Extraction and preconcentration of manganese (II) from biological fluids (water, milk and blood serum) using supported liquid membrane and membrane probe methods.
Soko L, et al.
Analytica Chimica Acta, 485(1), 25-35 (2003)
Aqueous crystallization of manganese (II) group 6 metal oxides.
Meehae J, et al.
Chemistry of Materials, 13(2), 519-525 (2001)
Edson R Silva et al.
Experimental parasitology, 125(2), 152-155 (2010-01-30)
In Leishmania, arginase is responsible for the production of ornithine, a precursor of polyamines required for proliferation of the parasite. In this work, the activation kinetics of immobilized arginase enzyme from L. (L.) amazonensis were studied by varying the concentration
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?