Przejdź do
1.05809
Pręty magnezytowe
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352303
510,00 zł
Cena katalogowa680,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
rod L × diam.
~14 cm × 2 mm
Quality Level
storage temp.
2-30°C
General description
dla perełek soli fosforowej
Analysis Note
Długość: około 14 cm
Średnica: około 2 mm
Test perłowy: przechodzi test
Test płomienia: przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z549649Z549657Z549665
rod L × diam.
~14 cm × 2 mm
rod L × diam.
-
rod L × diam.
-
rod L × diam.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105809010004022536068213