Kluczowe dokumenty
Z549665
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 10 mm × 400 mm
Wybierz wielkość
12 EA
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. × wys.
10 mm × 400 mm
Opis ogólny
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)