Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 12 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1245,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1245,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 12 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
2 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej do ilościowego oznaczania chlorowodorku tetracykliny: W artykule opisano zastosowanie płytek TLC z żelem krzemionkowym 60, 2 mm do opracowania niezawodnej metody analizy ilościowej chlorowodorku tetracykliny w postaciach farmaceutycznych, zwiększającej stabilność leku i monitorowanie jakości (Gashaw et al., 2024).
- Przyjazne dla środowiska jednoetapowe metody HPLC i TLC do jednoczesnej analizy trójskładnikowej mieszaniny przeciwgrzybiczej w produktach farmaceutycznych: Podkreślając zastosowanie płytek z żelem krzemionkowym 60, 2 mm w jednoczesnym oznaczaniu środków przeciwgrzybiczych, badania te przyczyniają się do kontroli jakości farmaceutyków za pomocą innowacyjnych technik chromatograficznych (Abdelrahman et al., 2023).
- Jednoczesna analiza lewamizolu z triklabendazolem w farmaceutykach poprzez opracowanie technik chromatograficznych TLC i HPLC-PDA: Badanie to demonstruje zastosowanie żelu krzemionkowego 60, płytki 2 mm do jednoczesnej analizy leków, wspierając ulepszoną analizę farmaceutyczną i zgodność z przepisami (Attia et al., 2023).
- Identyfikacja specyficznych dla odmiany metabolitów bazylii za pomocą wysokowydajnych technik profilowania metabolicznego wspomaganych chromatografią cienkowarstwową: Wykorzystując płytki z żelem krzemionkowym 60, 2 mm, badania te identyfikują specyficzne metabolity w bazylii, pokazując użyteczność płytek w badaniach botanicznych i weryfikacji składników (Wulandari et al., 2023).
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 300 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
25 - 35
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 50 - 60
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 65 - 80
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. wilgotność)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica matrix |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm |
| layer thickness 2 mm | layer thickness 2 mm | layer thickness 1 mm | layer thickness 1 mm |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1057450001 | 04022536068060 |