Przejdź do
1.05712
Bulion MR-VP
NutriSelect® Plus, ISO 11290, ISO 22964, FDA-BAM, APHA, GB 4789, powder, for bacteria, pkg of 500 g
Synonim(y):
Bulion metylowo-czerwony VOGES-PROSKAUER
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
APHA, FDA-BAM, GB 4789, ISO 11290, ISO 22964
Ph:
6.8-7.0 (37 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
powder
Suitability:
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia spp., bacteria, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, GB 4789, ISO 11290, ISO 22964
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (37 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
bulk density
760 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia spp., bacteria, coliforms
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 10031): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Serratia marcescens ATCC 14756): dobry do bardzo dobrego
Czerwień metylowa (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Czerwień metylowa (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Czerwień metylowa (Klebsiella pneumoniae ATCC 10031): +
Czerwień metylowa (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Czerwień metylowa (Serratia marcescens ATCC 14756): +/-
VOGES-PROSKAUER (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
VOGES-PROSKAUER (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
VOGES-PROSKAUER (Klebsiella pneumoniae ATCC 10031): -
VOGES-PROSKAUER (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
VOGES-PROSKAUER (Serratia marcescens ATCC 14756): +
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; tlenowa.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z699101Z6990631.05396
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Yersinia spp., coliforms, Enterobacter spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., bacteria
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
-
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10496119
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10496113
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
agency
APHA, GB 4789, ISO 22964, FDA-BAM, ISO 11290
agency
-
agency
-
agency
EP, JP, according to USP
form
powder
form
-
form
-
form
granular
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105712050004022536067698