Przejdź do
1.05396
Bulion MacCONKEY
GranuCult® prime, according to USP, EP, JP, granular, for enterobacteriaceae, for Salmonella spp., for Escherichia coli, pack of 500 g
Synonim(y):
Bulion MACCONKEY, Granulowany bulion MacConkey, MacConkey Bulion bromokrezolowy purpurowy, MacConkey G Broth, MacConkey medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, JP, according to USP
Ph:
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
Application(s):
food and beverages
microbiology
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
EP, JP, according to USP
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
Bulion MacConkeya to selektywne podłoże hodowlane zawierające laktozę. Po rozkładzie laktoza tworzy kwas i gaz, co wskazuje na obecność bakterii E. coli. Powstały gaz jest zbierany w probówkach Durham. Zmiana koloru wskaźnika pH z purpury bromokrezolowej na żółty wskazuje na produkcję kwasu. Żółć wołu promuje wzrost kilku gatunków bakterii jelitowych i hamuje wzrost innych mikroorganizmów, które nie zamieszkują jelita.
Application
Bulion MacConkey jest odpowiedni do wstępnych testów na obecność bakterii Escherichia coli i bakterii z grupy coli oraz do określania miana E. coli lub bakterii z grupy coli w mleku, wodzie i innych materiałach. Pożywka ta jest zgodna ze specyfikacjami podanymi w zharmonizowanych metodach EP, USP, JP for Microbial Examination of Non-sterile Products: Testy na obecność określonych mikroorganizmów.
Features and Benefits
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.463831.460221.10765
form
granular
form
liquid
form
plate (ready-to-use)
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
food and beverages
microbiology
agency
EP, according to USP, JP
agency
EP 2.6.13, USP 62
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
agency
FDA-BAM, according to ISO 7251
suitability
Escherichia coli, enterobacteriaceae, Salmonella spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia spp.
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heimplate
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion MacCONKEY
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105396050004022536064086