Przejdź do
1.05705
Sito molekularne 0,5 nm
beads ~ 2 mm
Synonim(y):
Krzemian glinowo-sodowy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
EC Index Number:
215-283-8
UNSPSC Code:
41123003
Quality Level
form
beads
surface area
800 m2/g
loss
≤7.5% loss on ignition, 950°C
particle size
~2 mm
pore size
0.5 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Straty podczas zapłonu (950 °C): ≤ 7,5 %
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80 % wilgotności względnej): ≥ 20 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105705025004022536067582