Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
720,00 zł
Nazwa produktu
Wodorotlenek litu 98%+, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (LiOH, acidimetric)
form
solid
potency
210 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
mp
423 °C
solubility
110 g/L
density
1.5 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, lithium carbonate (Li2CO3): ≤2.0%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]O
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Application
- Badanie hydratacji jonów metali alkalicznych w roztworach wodnych...: Badania te badają właściwości hydratacji jonów metali alkalicznych, koncentrując się na jonach litu w roztworach wodnych. Badanie zapewnia wgląd w struktury i dynamikę hydratacji, które są niezbędne do zrozumienia różnych procesów chemicznych z udziałem wodorotlenku litu (Mähler J, Persson I, 2012) (Mähler i Persson, 2012).
- Oznaczanie markerów w trawieńcu i kale za pomocą spektroskopii emisyjnej plazmy prądu stałego...: W artykule omówiono zastosowanie spektroskopii emisyjnej plazmy prądu stałego do analizy markerów w próbkach biologicznych. Możliwość zastosowania tej metody do wykrywania jonów litu wśród innych markerów w złożonych matrycach pokazuje jej użyteczność w chemii analitycznej i dziedzinach pokrewnych (Combs DK, Satter LD, 1992) (Combs i Satter, 1992).
Analysis Note
Węglan (jako Li₂CO₃): ≤ 2,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.05 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Ca (wapń): ≤ 0,02 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
K (potas): ≤ 0,02 %
Na (sód): ≤ 0,05 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| solubility 110 g/L | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless |
| assay ≥98.0% (LiOH, acidimetric) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay 98.5-101.5% (titration) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 423 °C | mp - | mp - | mp - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%, lithium carbonate (Li2CO3): ≤2.0% | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek litu 98%+
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1056911000 | 04022536067247 |
| 1056910100 | 04022536067230 |