Merck
255823
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate
Lithium carbonate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
Wybierz wielkość
100 G
393,00 zł
500 G
1080,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
393,00 zł
500 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.89
Beilstein:
3999191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
pH
9-11 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
informacje o genach
Zastosowanie
Lithium carbonate is an inorganic compound and serves as the precursor for the synthesis of several lithium compounds including Li-ion battery materials. It is also used in the glass and ceramic industry.
Lithium carbonate is used
  • In the synthesis of monoclinic phase lithium zirconate by heating with a mixture of zirconia and potassium carbonate at high temperature.
  • As a lithium precursor to synthesize solid-base catalyst [Li4SiO4] by simple solid-state reaction with rice husks. Li4SiO4 is used for biodiesel production.
  • In the synthesis of high-purity lithium hydroxide monohydrate by membrane electrolysis process using lithium sulfate as electrolyte.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Towards homonuclear J solid-state NMR correlation experiments for half-integer quadrupolar nuclei: experimental and simulated 11B MAS spin-echo dephasing and calculated 2JBB coupling constants for lithium diborate.
Barrow NS, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13(13), 5778-5789 (2011)
Xiaoyue Tan et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 17(12), 3382-3393 (2006-11-04)
Deficiency in vitamin D and its active metabolites is a pathologic feature of chronic kidney diseases. Despite that tubular epithelial cells are the major sites of active vitamin D synthesis, little is known about the role of vitamin D in
Vanadium modified LiFePO4 cathode for Li-ion batteries.
Hong J, et al
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(2), A33-A38 (2009)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
K E Morrison et al.
The Lancet. Neurology, 12(4), 339-345 (2013-03-05)
Lithium has neuroprotective effects in cell and animal models of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and a small pilot study in patients with ALS showed a significant effect of lithium on survival. We aimed to assess whether lithium improves survival in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. University of Alberta, Canada
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Lithium Carbonate
    Great product and fast delivery. Have used this product for years and never had issues