Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 803,00 zł | |
| 12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.33 hPa ( 547 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
form
solid
potency
526 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.008 meq/g Total of alkali, ≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1360 °C/1013 hPa
mp
614 °C
solubility
832 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- Stereokontrolowana synteza syn-beta-hydroksy-alfa-aminokwasów poprzez bezpośrednią aldolizację glicynoamidu pseudoefenaminy..: Chlorek litu jest stosowany w stereokontrolowanej syntezie syn-beta-hydroksy-alfa-aminokwasów, podkreślając jego rolę w zaawansowanych technikach chemii syntetycznej. Badania te zapewniają wgląd w syntezę chemiczną i rozwój złożonych związków organicznych, istotnych dla chemików koncentrujących się na metodologiach syntetycznych (Seiple et al., 2014).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Azotan (NO₃): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,01 %
Mg (magnez): ≤ 0.005 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Suma alkaliów: ≤ 0,008 meq/g
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline powder, powder, crystals or granules | form powder, crystals or granules | form powder |
| assay ≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration) | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99% |
| solubility 832 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, anhydrous |
| vapor pressure 1.33 hPa ( 547 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure 1.33 hPa ( 547 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek litu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W506206-SAMPLE | 04061837847028 |
| D174203-100ML | 04061833560594 |
| D174203-25ML | 04061837018343 |
| W506206-1KG | 04061837847011 |
| 8037700250 | 04022536383149 |
| 8037700005 | 04022536383132 |
| 8037701000 | 04022536383156 |
| 1056799012 | 04027269964528 |
| 1056790100 | 04022536066998 |
| 1056790250 | 04022536067001 |
| 1056799050 | 04022536067032 |