Merck
213233
Sigma-Aldrich
Lithium chloride
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
100 G
329,00 zł
500 G
844,00 zł
2 KG
3210,00 zł
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
329,00 zł
500 G
844,00 zł
2 KG
3210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder, crystals or granules
pH
6
mp
605 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Lithium chloride can be used as a catalyst in the:
  • Mukaiyama-type Mannich reaction of methylsilyl enol ethers with arylaldimines to synthesize β-amino carbonyl compounds.
  • Microwave-irradiated chemo- and regioselective demethylation of aryl methyl ethers.
  • Aza-Michael addition reaction of pyrazoles to α,β-unsaturated imides.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel I Perez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4042-4056 (2011-04-20)
Development of kinase-targeted therapies for central nervous system (CNS) diseases is a great challenge. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) offers a great potential for severe CNS unmet diseases, being one of the inhibitors on clinical trials for different tauopathies. Following
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Aitor González et al.
PloS one, 8(1), e53323-e53323 (2013-01-18)
The mouse segmentation is established from somites, which are iteratively induced every two hours from the presomitic mesoderm (PSM) by a system known as the segmentation clock. A crucial component of the segmentation clock is the gene Hes7, which is
A Abu-Baker et al.
Cell death & disease, 4, e821-e821 (2013-10-05)
Expansion of polyalanine tracts causes at least nine inherited human diseases. Among these, a polyalanine tract expansion in the poly (A)-binding protein nuclear 1 (expPABPN1) causes oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD). So far, there is no treatment for OPMD patients. Developing
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that