Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6630,00 zł
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.2% Substances insoluble in dilute acetic acid
loss
≤0.2% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
888 °C
solubility
0.072 g/L
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3500‑3700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb]=O
InChI
1S/O.Pb
InChI key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Związki Brassica nigra i Curcuma longa wpływające na interakcje między Spodoptera exigua i jej naturalnymi wrogami Cotesia flavipes i Podisus maculiventris...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ związków z Brassica nigra i Curcuma longa na interakcje między szkodnikiem Spodoptera exigua a jego naturalnymi wrogami. Bada potencjał tych związków w zintegrowanych strategiach ochrony przed szkodnikami (Tavares et al., 2019).
- Synteza i charakterystyka nowego supramolekularnego związku koordynacyjnego 0-D nanoołowiu(II): Prekursor do produkcji nanocząstek tlenku ołowiu(II) czystej fazy...: Niniejsze badania szczegółowo opisują syntezę i charakterystykę nowego związku supramolekularnego nano ołowiu(II). Związek ten służy jako prekursor do produkcji czystej fazy nanorozmiarowego tlenku ołowiu(II), podkreślając jego potencjalne zastosowania w nanotechnologii i materiałoznawstwie (Fard et al., 2017).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie octowym: ≤ 0,2 %
Straty podczas zapłonu (700 °C): ≤ 0,2 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder, crystals or chunks | form powder |
| assay ≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric) | assay ≥99.0% (complexometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.9% trace metals basis |
| solubility 0.072 g/L | solubility 0.072 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 9.53 g/cm3 at 20 °C | density 9.53 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| mp 888 °C | mp 888 °C | mp 886 °C (lit.) | mp 886 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek ołowiu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system,Kidney,Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1317-36-8
1317-36-8
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1056585000 | 04022536066691 |
| 1056589050 | 04022536066707 |