Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,0
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material aluminum support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no |
| particle size 5-6 μm | particle size 5-6 μm | particle size 5-6 μm | particle size 5-6 μm |
| plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1056410001 | 04022536066578 |