1.05633
HPTLC plates, Silica gel 60
pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
High Performance TLC Silica Plates
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
fluorescent indicator: no
2410,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 100 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
17 - 22
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 38 - 43
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 58 - 64
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.0
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene