Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5390,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1570,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu 30%, Suprapur®
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 5210
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
concentration
30%
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 1000 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 50 ppb
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 2000 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 2000 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsen): ≤ 50 ppb
Ba (Bar): ≤ 200 ppb
Ca (Wapń): ≤ 100 ppb
Cd (Kadm): ≤ 2 ppb
Ce (Cer): ≤ 5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 2 ppb
Cr (Chrom): ≤ 10 ppb
Cu (Miedź): ≤ 5 ppb
Eu (Europ): ≤ 5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 10 ppb
K (Potas): ≤ 2000 ppb
La (Lantan): ≤ 5 ppb
Li (Lit): ≤ 200 ppb
Mg (Magnez): ≤ 50 ppb
Mn (Mangan): ≤ 2 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppb
Pb (Ołów): ≤ 10 ppb
Sc (Scandium): ≤ 5 ppb
Sm (Samarium): ≤ 5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 100 ppb
Tl (Thallium): ≤ 5 ppb
Y (Itr): ≤ 5 ppb
Yb (Iterb): ≤ 5 ppb
Zn (Cynk): ≤ 10 ppb
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 30% | concentration 32.0-33.0% NaOH | concentration - | concentration 49.0-51.0% NaOH |
| agency suitable for SM 2310, suitable for SM 5210, suitable for SM 2320 | agency - | agency - | agency suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA OTM-45 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku sodu 30%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1055891000 | 04022536066219 |
| 1055890250 | 04022536066202 |
| 1055892500 | 04027269301200 |
| 1055890500 | 04027269301194 |