Przejdź do
1.05583
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄ ze strefą koncentracji 20 x 2,5 cm
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Strefa koncentracji Arkusze aluminiowe TLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Application
  • Spektrofluorymetryczne i wskazujące stabilność metody chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania kabergoliny: Prezentując zaawansowane zastosowania w analizie farmaceutycznej, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄ arkusze aluminiowe TLC są wykorzystywane do dokładnego oznaczania kabergoliny, usprawniając procesy kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Systemowa optymalizacja i walidacja metod chromatograficznych dla paracetamolu i chlorowodorku fenylefryny: Badania te podkreślają rolę aluminiowych arkuszy TLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ w opracowywaniu przyjaznych dla środowiska metod chromatograficznych, które okazują się niezbędne do jednoczesnej analizy leków i bezpieczeństwa środowiska (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Wysokosprawna metoda chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania fitochemikaliów w liściach Moringa Oleifera: Wykorzystując precyzję aluminiowych arkuszy TLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄, badanie to ustanawia nową metodę szacowania fitochemicznego, krytyczną dla badań nad produktami naturalnymi i rozwoju nutraceutyków (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Jednoczesna produkcja i względne oznaczanie ilościowe wazicynonu z Adhatoda vasica Nees: Wykorzystując aluminiowe arkusze TLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄, praca ta usprawnia ekstrakcję i analizę związków roślinnych, wspierając innowacyjne badania botaniczne i farmakologiczne (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Zatwierdzona metoda TLC-densytometrii do analizy insektycydów pyretroidowych: Wykazuje skuteczność żelu krzemionkowego 60 F₂₅₄ aluminiowych arkuszy TLC w monitorowaniu środowiska i kontroli jakości produktów rolnych, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z normami regulacyjnymi (Musharraf, Shoaib, Kumar, Najam-Ul-Haq, 2012).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9.7 - 11.7 µm
Grubość warstwy: 160 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 40 µm
Grubość warstwy w strefie koncentracji: 90 - 140 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test koloru, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanym arkuszu
Eluent: tuluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5583-7; 5583
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055341.055481.05549
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
sheet L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
5 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105583000104022536066066