Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Segment
material
cellulose matrix, plastic support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
70-110 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Kolorymetryczna metoda enzymatycznej analizy gazów: oznaczanie oparów etanolu i formaldehydu z wykorzystaniemstałej oksydazy alkoholowej...: Niniejsze badanie przedstawia nowatorską metodę kolorymetryczną wykorzystującą stałą oksydazę alkoholową do oznaczania oparów etanolu i formaldehydu. Technika ta, wykorzystująca celulozowe plastikowe arkusze TLC, zapewnia wydajne i dokładne środki analizy gazu w różnych środowiskach (Barzana et al., 1989).
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 29 - 36
- L-alanina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-metionina, test aminokwasów: 49 - 60
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 59 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 66 - 76
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: 1-Butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material cellulose matrix, plastic support | material aluminum support, cellulose matrix | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm |
| layer thickness 70-110 μm | layer thickness 70-110 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W200220-4KG-K | 04061838107923 |
| W200204-SAMPLE | 04061837488764 |
| W200204-8KG | 04061838190581 |
| 8013660005 | 04022536366401 |
| 8013660002 | 04027269276638 |
| A902-5ML | 04061837634987 |
| 55795-1ML | 04061832583013 |
| W200204-4KG | 04061838190574 |
| W200204-1KG | 04061837488757 |
| W200220-1KG-K | 04061837488788 |
| W200220-SAMPLE-K | 04061837488795 |
| W200204-20KG | 04061838179265 |
| W200220-100G-K | 04061837488771 |
| 8013660250 | 04022536366418 |
| 8013669009 | 04022536862514 |