Kluczowe dokumenty
1.05716
Supelco
Płytki TLC, celuloza
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Celulozowe płytki do chromatografii cienkowarstwowej
Wybierz wielkość
25 UNITS
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 UNITS
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cellulose matrix
glass support
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
80-120 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 20 x 20 cm
Płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Zastosowanie
  • Szybkie i czułe wykrywanie pigmentów kałowych gołym okiem przy użyciu ich wzmocnionej zielonej fluorescencji w stanie stałym na podłożu z octanu cynku...: Badanie to podkreśla szybką i czułą metodę wykrywania pigmentów kałowych przy użyciu celulozowych płytek TLC i podłoża z octanu cynku, które wzmacnia zieloną fluorescencję widoczną gołym okiem (Prakash i Mishra, 2022).
  • Długoterminowe zachowanie fluorescencyjne kropek kwantowych CdSe/ZnS na różnych planarnych chromatograficznych fazach stacjonarnych ..: Badania te badają zachowanie fluorescencji kropek kwantowych na celulozowych płytkach TLC, zapewniając wgląd w ich długoterminową stabilność i potencjalne zastosowania analityczne (Zarzycki, 2022).
  • Badanie hybrydowych metod eliminacji niebieskiego barwnika brylantowego z fazy wodnej przy użyciu różnych nanomateriałów w połączeniu z osadem czynnym i rzęsą wodną...: W artykule zbadano zastosowanie nanomateriałów, w tym celulozowych płytek TLC, do skutecznego usuwania barwników z wody, wykazując ich przydatność w chemii środowiska (Zarzycki i in., 2021).
  • Niskotemperaturowa spektrometria mas z sondą plazmową dla analitów rozdzielanych na płytkach do chromatografii cienkowarstwowej: Desorpcja bezpośrednia i wspomagana laserem...: Badania te porównują metody desorpcji bezpośredniej i wspomaganej laserowo dla analitów rozdzielonych na celulozowych płytkach TLC, podkreślając postęp w technikach spektrometrii mas (Gong et al., 2020).
Powiązanie
Zastępuje: 5716-7; 5716
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 80 - 120 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 29 - 36
- L-alanina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-metionina, test aminokwasów: 49 - 60
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 59 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 66 - 76
Typowa wartość określona na płytce
Eluent: 1-Butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13