Przejdź do
1.05559
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
TLC RP-18 Żel krzemionkowy 60 arkuszy aluminiowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 blach aluminiowych 20 x 20 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Application
Aluminiowe płytki TLC, modyfikowany RP-18 żel krzemionkowy pokryty flourescencyjnym wskaźnikiem F254s. Płytki TLC z żelem krzemionkowym modyfikowanym RP-18 są dostarczane w ilości 20 sztuk w rozmiarze 20x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 160 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
32 - 39
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 14 - 22
- Reichstein S, test steroidowy: 26 - 36
- hydrokortyzon, test steroidowy: 36 - 46
Typowa wartość określona na aktywowanym arkuszu (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/woda (60/40 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5559-7; 5559
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055601.154231.15683
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
5 cm × 20 cm
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rozwiązywanie problemów z chromatografią cienkowarstwową: Ten artykuł zawiera szczegółowe porady i wskazówki dotyczące TLC, które należy wziąć pod uwagę podczas wykonywania różnych etapów tej techniki.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105559000104022536065915
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?