Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 448,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 blach aluminiowych 5 x 7,5 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesteryn, test cholesterynowy:
28 - 36
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 16 - 26
- Reichstein S, test steroidowy: 30 - 40
- hydrokortyzon, test steroidowy: 42 - 52
Typowa wartość określona na aktywowanym arkuszu (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/woda (60/40 v/v)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesteryn, test cholesterynowy:
28 - 36
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 16 - 26
- Reichstein S, test steroidowy: 30 - 40
- hydrokortyzon, test steroidowy: 42 - 52
Typowa wartość określona na aktywowanym arkuszu (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/woda (60/40 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5560-4; 5560
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?