Przejdź do
1.05470
GranuCult® prime SIM (Sulfite Indole Motility) Agar wg ISO 15213
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.4 (37 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
bulk density
580 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.1 - 7.5
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 4351): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus hauseri ATCC 13315): dobry do bardzo dobrego
Czernienie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Czernienie (Escherichia coli ATCC 4351): -
Blacking (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Blacking (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Blacking (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Czernienie (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 4351): +
Tworzenie indolu (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Tworzenie indolu (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Tworzenie indolu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Tworzenie indolu (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Ruchliwość (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Ruchliwość (Escherichia coli ATCC 4351): +
Ruchliwość (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Ruchliwość (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
Ruchliwość (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Ruchliwość (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Inkubacja: 18-24 godzin; 35 °C; tlenowa.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLW1622/14MSLW1622/04MSLW1622/12M
suitability
Escherichia coli, enterobacteriaceae, coliforms
suitability
-
suitability
-
suitability
-
agency
according to ISO
agency
-
agency
-
agency
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
-
form
-
form
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/14M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/04M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/12M
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105470050004022536065618