Kluczowe dokumenty
SLW1622/04M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
6 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1622/04M
Wybierz wielkość
100 EACH
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
371,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1622/04M
śr. zewn. × dł.
12 mm × 75 mm
pojemność
6 mL
6 mL
probówka śr.
12 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4142
  • Wysokiej jakości probówki zaprojektowane i skonstruowane z myślą o optymalnej wydajności
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex, które zapewnia lepszą wydajność niż neutralne szkło borokrzemianowe i sodowo-wapniowe
  • Umożliwia stosowanie w wysokich temperaturach - do 500°C
  • Idealne do hodowli mikrobiologicznych
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)