Przejdź do
1.05423
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Woda amoniakalna, roztwór wodorotlenku amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
Concentration:
28.0-30.0% NH4OH
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór amoniaku 28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
635 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
28.0-30.0% NH4OH
SMILES string
[NH4+].[OH-]
impurities
≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Ga (Gallium), ≤0.020 ppm In (Indium), ≤0.020 ppm Li (Lithium), ≤0.050 ppm Ba (Barium), ≤0.050 ppm Cd (Cadmium), ≤0.050 ppm Co (Cobalt), ≤0.050 ppm Cr (Chromium), ≤0.050 ppm Mn (Manganese), ≤0.050 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.050 ppm Ni (Nickel), ≤0.050 ppm Pb (Lead), ≤0.050 ppm Tl (Thallium), ≤0.100 ppm Au (Gold), ≤0.100 ppm Bi (Bismuth), ≤0.100 ppm Cu (Copper), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm Mg (Magnesium), ≤0.100 ppm Pt (Platinum), ≤0.100 ppm Sn (Tin), ≤0.100 ppm Sr (Strontium), ≤0.100 ppm Ti (Titanium), ≤0.100 ppm Zn (Zinc), ≤0.2 ppm Sulphide (S), ≤0.3 ppm Chloride (Cl), ≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤0.500 ppm Al (Aluminium), ≤0.500 ppm As (Arsenic), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm K (Potassium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Carbonate (as CO2), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤2 ppm Nitrate (NO3), ≤2 ppm Pyridine and related substances, ≤2 ppm Sulphate (SO4), ≤5 ppm Silicate (as SiO2), ≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
ign. residue
≤10 ppm
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp
-72 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.), 0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Ze względu na jakość i bezpieczeństwo roztwór amoniaku nie będzie już oferowany w szklanych butelkach, ale wyłącznie w butelkach HDPE.
Należy zwrócić uwagę na następujące zamiany:
1054231000 (butelka szklana 1 L) zastąpiona przez 1054231011 (butelka HDPE 1 L)
1054232500 (butelka szklana 2,5 L) zastąpiona przez 1054232511 (butelka HDPE 2,5 L)
Więcej informacji na temat naszych ergonomicznych i nietłukących się butelek HDPE można znaleźć tutaj: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle.
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne, NH₃): 28,0 - 30,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Gęstość względna (d 20/20): 0,892 - 0,910
Węglan (jako CO₂): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 0.3 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 2 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.5 ppm
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 2 ppm
Siarczek (S): ≤ 0.2 ppm
Ag (srebro): ≤ 0,020 ppm
Al (aluminium): ≤ 0,500 ppm
As (arsen): ≤ 0,500 ppm
Au (złoto): ≤ 0,100 ppm
Ba (bar): ≤ 0,050 ppm
Bi (bizmut): ≤ 0.100 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,500 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,050 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,050 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,050 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.100 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,100 ppm
Ga (Gal): ≤ 0,020 ppm
In (Ind): ≤ 0,020 ppm
K (Potas): ≤ 0,500 ppm
Li (Lit): ≤ 0,020 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.100 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.050 ppm
Na (Sód): ≤ 0.500 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Pt (Platyna): ≤ 0.100 ppm
Sn (Cyna): ≤ 0,100 ppm
Sr (Stront): ≤ 0,100 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,100 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,050 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0.100 ppm
Pirydyna i substancje pokrewne: ≤ 2 ppm
Substancje redukujące nadmanganian potasu (ACS): pozytywny wynik testu
Substancje redukujące nadmanganian potasu: ≤ 5 ppm
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 10 ppm
Substancje nielotne: ≤ 10 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0543222122830501-M
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
28.0-30.0% NH4OH
concentration
25.0-30.0% (Acidimetric, NH3)
concentration
28.0-30.0% NH3
concentration
≥25% NH3
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
pH
(ca. 12 (68 °F / 20 °C))
pH
11.7 (20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór amoniaku 28-30%
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105423101104065268083680
105423100004022536864914
105423902504022536864952
105423918004022536899466
105423251104065268083697
105423250004022536864938
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. WHAT WOULD BE THE MOLARITY OF A 28-30 % NH3 SOLUTION OF AMMONIUM HYDROXIDE?
    1 answer
    1. Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) * purity
      = 900g/L ÷ 35.05g/mol * 0.291
      = 7.47g/mol = 7.47M
      Helpful?
  4. what will be the specific gravity of Liquor Ammonia at 40 degree celcius
    1 answer
    1. The specific gravity at 40°C has not been determined for this product. The density of 0.9 g/mL provided in the product properties section has been measured at 25°C.