Przejdź do
1.05084
Nadmanganian potasu
for analysis (max. 0.000005% Hg) EMSURE® ACS
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu nadmanganowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
EC Index Number:
231-760-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
64 g/L
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.1% Insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
solubility
64 g/L
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Hg: ≤0.000005%, N: ≤0.003%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Eksperymentalne badanie wzmocnienia włókien korzeniowych Zea mays do biodegradowalnych materiałów kompozytowych za pomocą obróbki nadmanganianem potasu...: Badania te koncentrują się na obróbce włókien korzeniowych Zea mays nadmanganianem potasu w celu poprawy ich właściwości mechanicznych do stosowania w biodegradowalnych kompozytach, podkreślając rolę obróbki chemicznej w poprawie wydajności włókien naturalnych w zrównoważonych zastosowaniach materiałowych (Blanco D et al., 2024).
  • Potencjalna aktywność przeciwutleniająca i przeciwzapalna in vitro ekstraktu z Martynia annua w fitosyntezie nanocząstek MnO(2)...: Badanie syntezy nanocząstek dwutlenku manganu przy użyciu ekstraktu z Martynia annua, w którym nadmanganian potasu służy jako środek utleniający w celu zwiększenia właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych nanocząstek, pokazując jego użyteczność w chemii medycznej (Perumal K et al., 2024).
  • Opracowanie metody opartej na chromatografii cienkowarstwowej do wykrywania obecności sorbitolu w mleku i jej zastosowanie w próbkach mleka konserwowanych formaliną...: Opisuje opracowanie nowatorskiej metody analitycznej wykorzystującej chromatografię cienkowarstwową i nadmanganian potasu do wykrywania sorbitolu w próbkach mleka, demonstrując możliwości adaptacji nadmanganianu potasu w procesach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności (Sharma V et al., 2024).
  • Badanie właściwości fizykochemicznych, strukturalnych i termomechanicznych naturalnie występujących włókien Acacia pennata poddanych działaniu KMnO(4): Zbadano wpływ obróbki nadmanganianem potasu na właściwości włókien Acacia pennata, koncentrując się na ich potencjalnym zastosowaniu w kompozytach przyjaznych dla środowiska, podkreślając zastosowanie nadmanganianu potasu w modyfikacji materiałów naturalnych w celu zwiększenia ich użyteczności (Flores ES et al., 2023).
  • Zrozumienie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się toksyn sinicowych w rzekach, jeziorach i wodzie pitnej: Omawia wyzwania związane z kontrolowaniem toksyn sinicowych w zbiornikach wodnych oraz rolę nadmanganianu potasu jako silnego środka utleniającego w łagodzeniu tych zagrożeń, podkreślając jego znaczenie w ochronie środowiska i procesach uzdatniania wody (Karaman R i in., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,1 %
Chlorek, chloran (jako Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,003 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,000005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05082223468399124
form
solid
form
solid
form
crystals, granules or powder
form
solid
assay
≥99.0% (manganometric)
assay
99.0-100.5% (manganometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
64 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.), acetone: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
impurities
≤0.005% N compounds, ≤0.2% insolubles
impurities
≤0.005% N compounds, ≤0.2% insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadmanganian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105084100004022536060675