Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, N: ≤0.003%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Spektrofotometryczne oznaczanie farmaceutyków: Nadmanganian potasu jest szeroko stosowany w spektrofotometrycznym oznaczaniu związków farmaceutycznych. Na przykład, został on zastosowany w oksydacyjnej derywatyzacji beta-blokerów, takich jak atenolol i propranolol w środowisku alkalicznym, umożliwiając czułe i dokładne oznaczanie ilościowe tych leków w preparatach farmaceutycznych. Metoda ta zapewnia szybkie i opłacalne podejście do analizy farmaceutycznej (Vaikosen et al., Reviews in Analytical Chemistry, 2020).
- Monitorowanie środowiska: Nadmanganian potasu jest stosowany w badaniach środowiskowych do utleniania i oznaczania zanieczyszczeń w próbkach wody i gleby. Jest szczególnie skuteczny w utlenianiu zanieczyszczeń organicznych, ułatwiając ich wykrywanie za pomocą różnych technik analitycznych. Badania wykazały zastosowanie nadmanganianu potasu w monitorowaniu degradacji oksydacyjnej etanolu w wodnych mediach kwaśnych, podkreślając jego rolę w analizie środowiskowej (Shimpi, International Journal of Science and Research, 2023).
- Konserwacja żywności: Nadmanganian potasu jest włączany do materiałów opakowaniowych w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia łatwo psującej się żywności poprzez wychwytywanie etylenu, czynnika dojrzewającego. Ostatnie osiągnięcia obejmują stworzenie wielowarstwowych folii na bazie polietylenu o niskiej gęstości zawierających nadmanganian potasu i pumeks, które skutecznie zachowują jakość awokado podczas przechowywania. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia marnotrawstwa żywności i utrzymania jakości świeżych produktów (Wang i Ajji, Food Chemistry, 2023).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Chlorek, chloran (jako Cl): ≤ 0.005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,003 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Pb (Ołów): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form crystals, granules or powder | form solid |
| assay 99.0-100.5% (manganometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| vapor pressure <0.01 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| cation traces Cu: ≤0.001%, N: ≤0.003%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.002% | cation traces - | cation traces Hg: ≤0.05 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadmanganian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1050820250 | 04022536060620 |
| 1050821000 | 04022536060637 |