Przejdź do
1.05080
Nadmanganian potasu
cryst. EMPLURA®
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu nadmanganowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
EC Index Number:
231-760-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (manganometric)
Form:
solid
Solubility:
64 g/L
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
99.0-100.5% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
solubility
64 g/L
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spektrofotometryczne oznaczanie farmaceutyków: Nadmanganian potasu jest szeroko stosowany w spektrofotometrycznym oznaczaniu związków farmaceutycznych. Na przykład, został on zastosowany w oksydacyjnej derywatyzacji beta-blokerów, takich jak atenolol i propranolol w środowisku alkalicznym, umożliwiając czułe i dokładne oznaczanie ilościowe tych leków w preparatach farmaceutycznych. Metoda ta zapewnia szybkie i opłacalne podejście do analizy farmaceutycznej (Vaikosen et al., Reviews in Analytical Chemistry, 2020).
  • Monitorowanie środowiska: Nadmanganian potasu jest stosowany w badaniach środowiskowych do utleniania i oznaczania zanieczyszczeń w próbkach wody i gleby. Jest szczególnie skuteczny w utlenianiu zanieczyszczeń organicznych, ułatwiając ich wykrywanie za pomocą różnych technik analitycznych. Badania wykazały zastosowanie nadmanganianu potasu w monitorowaniu degradacji oksydacyjnej etanolu w wodnych mediach kwaśnych, podkreślając jego rolę w analizie środowiskowej (Shimpi, International Journal of Science and Research, 2023).
  • Konserwacja żywności: Nadmanganian potasu jest włączany do materiałów opakowaniowych w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia łatwo psującej się żywności poprzez wychwytywanie etylenu, czynnika dojrzewającego. Ostatnie osiągnięcia obejmują stworzenie wielowarstwowych folii na bazie polietylenu o niskiej gęstości zawierających nadmanganian potasu i pumeks, które skutecznie zachowują jakość awokado podczas przechowywania. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia marnotrawstwa żywności i utrzymania jakości świeżych produktów (Wang i Ajji, Food Chemistry, 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,03 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05084223468
form
solid
form
solid
form
crystals, granules or powder
solubility
64 g/L
solubility
64 g/L
solubility
-
assay
99.0-100.5% (manganometric)
assay
≥99.0% (manganometric)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
impurities
≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.005% N compounds, ≤0.2% insolubles
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadmanganian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105080500004022536060590
105080905004022536060606
105080100004022536060576