Przejdź do
1.05073
monohydrat szczawianu dwupotasowego
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Monohydrat soli dipotasowej kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2K2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-506-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (oxidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
392 g/L (anhydrous substance)
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (oxidimetric)
form
solid
potency
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposition)
solubility
392 g/L (anhydrous substance)
density
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
bulk density
700‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤0.001% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (oksydymetryczny): 99,5 - 101,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Neutralność: pozytywny wynik testu
Chlorki (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Na (sód): ≤ 0,02 %
Substancje przyciemnione przez gorący kwas siarkowy: przechodzi test
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P09631.011921.01190
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
392 g/L (anhydrous substance)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
41.8 g/L (anhydrous substance)
solubility
-
assay
99.5-101.0% (oxidimetric)
assay
≥98.5%
assay
99.5-101.0% (manganometric)
assay
≥99.0% (manganometric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105073025004022536060453
105073100004022536060460