Przejdź do
1.01190
monohydrat szczawianu dwuamonowego
EMPLURA®
Synonim(y):
Sól amonowa kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-202-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (manganometric)
Form:
solid
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (manganometric)
form
solid
ign. residue
≤0.1% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
480 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.02 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under monohydrat szczawianu dwuamonowego
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)