Przejdź do
P6083
Potassium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
KNO3, saltpeter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.002%, sulfate (SO42-): <0.003%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P839422129531263
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystalline
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Mg: <0.0005%, Na: <0.005%, Zn: <0.0005%, Ca: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Fe: <0.0005%, Pb: <0.001%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Mohd Baasir Gaisawat et al.
Nutrients, 11(9) (2019-08-29)
Probiotic supplementation plays a key role in maintaining intestinal homeostasis due to its ability to modulate gut microbiota. Although their potential as potent antioxidants have previously been explored, their ability to affect the redox status in the gut lumen of
Rose A Devasia et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 63(6), 1173-1178 (2009-03-31)
The aim of this study was to assess the sensitivity, specificity and time to results of mycobacterial growth indicator tube (MGIT) 960, microscopic observation drug susceptibility (MODS) assay and nitrate reductase assay (NRA) compared with the gold standard agar proportion
Changhong Yao et al.
Bioresource technology, 118, 438-444 (2012-06-22)
Microalgal starch is a potential feedstock for biofuel production. The effects of KNO(3) and MgSO(4) concentrations and light intensity on biomass and starch production by the marine microalga, Tetraselmis subcordiformis, were investigated. Under 200 μmol m(-2) s(-1) irradiance and sulfur-deprived
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6083-1KG04061834392873
P6083-500G04061833612729