Przejdź do
1.05051
Jodan potasu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Potassium iodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
IKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-831-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.7-100.4% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
92 g/L
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.7-100.4% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.01%, iodide (I-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0004%, heavy metals: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Ocena składu chemicznego i wartości odżywczej sałaty biofortyfikowanej jodem: Badanie to analizuje wpływ jodanu potasu jako źródła jodu dla sałaty uprawianej hydroponicznie, zwiększając jej wartość odżywczą, która jest istotna dla spożycia jodu w diecie (Dyląg A et al., 2023).
  • Wybrane adiuwanty zwiększają skuteczność dolistnej biofortyfikacji jodu w pszenicy chlebowej: Jodan potasu stosowany w opryskach dolistnych znacząco poprawia zawartość jodu w pszenicy, wykazując jej potencjał w zakresie poprawy jakości odżywczej podstawowych artykułów spożywczych (Magor E et al., 2023).
  • Jakość roślin żyta pod wpływem biofortyfikacji agronomicznej jodem: Badanie wpływu jodanu potasu na wzrost i zawartość jodu w roślinach żyta, zapewniające wgląd w praktyki biofortyfikacji jodem w rolnictwie (Krzepiłko A i in., 2022).
  • Potencjał anty- i prooksydacyjny sałaty biofortyfikowanej jodem: Badanie właściwości przeciwutleniających sałaty poddanej działaniu jodanu potasu, wnoszące cenne dane do nauki o żywności, w szczególności w zakresie zwiększania korzyści zdrowotnych warzyw (Sularz O i in., 2021).
  • Skuteczność wzbogacania sałaty w jod przy użyciu kwasów salicylowego i dijodosalicylowego oraz skład chemiczny roślin: Podkreśla zastosowanie jodanu potasu w modyfikacji profilu składników odżywczych sałaty w celu zwiększenia poziomu jodu poprzez praktyki rolnicze (Smoleń S i wsp., 2022).
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,7 - 100,4 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 8,0
Chlorek, chloran, bromek, bromian (jako Cl): ≤ 0,01 %
Jodek (I): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 5 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0004 %
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 0,05 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02404207977215929
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
92 g/L
solubility
92 g/L
solubility
water: soluble (70 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble
assay
99.7-100.4% (iodometric)
assay
-
assay
≥98%
assay
99.4-100.4% (ACS specification), 99.5%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodan potasu
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105051050004022536059914
105051902504022536933931
105051010004022536059907