Merck
1.02404
Jodan potasu
volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®
Synonim(y):
Potassium iodate
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
IKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
231-831-9
NACRES:
NA.24
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Jodan potasu, volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®
SMILES string
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
form
solid
technique(s)
titration: suitable
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
2079772159291.05051
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
ISO 17025
agency
-
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
mp
560 °C (lit.)
mp
560 °C (lit.)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
92 g/L
Application
Jest stosowany jako wtórny materiał odniesienia do standaryzacji roztworów wolumetrycznych w miareczkowaniu jodometrycznym, zgodnie z USP i Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
  • Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
  • Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
  • Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
  • Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
General description
Jodan potasu jest wzorcem objętościowym produkowanym w rygorystycznych warunkach i mierzonym z najwyższą możliwą precyzją. Jego ułamek masowy jest określany za pomocą miareczkowania potencjometrycznego i jest kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protokoły
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?