Przejdź do
1.05050
Jodan potasu
extra pure FCC
Synonim(y):
Potassium iodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
IKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-831-9
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reg. compliance
FCC
Quality Segment
form
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Jodan potasu ekstra czysty jest stosowany jako odczynnik i dodatek do żywności.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215929207977438464
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
560 °C (decomposes)
mp
560 °C (lit.)
mp
560 °C (lit.)
mp
560 °C (lit.)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodan potasu
signalword
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105050050004022536059877
105050902904022536946115