Przejdź do zawartości
438464
Potassium iodate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium iodate, Potassium iodine oxide (KIO3 )
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-831-9
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
water: soluble (70 g/l at 25 °C (77 °F))
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤30 ppm Trace metallic impurities
mp
560 °C (lit.)
solubility
water: soluble (70 g/l at 25 °C (77 °F))
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Oxidizer used recently to form 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)