Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 322,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 783,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
985 °C
solubility
637 g/L
density
2.73 g/cm3 at 18 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Analiza wpływu ekspozycji na Cr(VI) na modyfikacje mRNA...: Badania te badają wpływ ekspozycji na chromian potasu na modyfikacje mRNA przy użyciu zaawansowanych technik chemii analitycznej, ujawniając wgląd w molekularne mechanizmy toksyczności chromu i jego implikacje dla zdrowia ludzkiego (Chen et al., 2019).
- Oznaczanie poziomu szczawianów w moczu u szczurów z kamicą szczawianowo-wapniową nerek za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Wykorzystując chromian potasu w analizie chromatograficznej, badanie to przedstawia metodę dokładnego pomiaru poziomu szczawianów w moczu, kluczową dla badań nad zapobieganiem kamicy nerkowej (Cao et al., 2015).
- Analiza proteomiczna Shotgun ujawnia strategie przetrwania i detoksykacji Caulobacter crescentus podczas ekspozycji na uran, chrom i kadm: Włącza chromian potasu do badania mechanizmów odporności drobnoustrojów poprzez profilowanie proteomiczne, dostarczając cennych danych dla strategii bioremediacji (Yung et al., 2014).
- Badanie analityczne nowoczesnych warstw farby na metalowych tarczach rycerskich: zastosowanie i wpływ bieli tytanowej..: Charakterystyka metod, w których chromian potasu pomaga w identyfikacji składników chemicznych w badaniach konserwatorskich dziedzictwa kulturowego (Lauridsen et al., 2014).
Analysis Note
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda): 9,0 - 9,8
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form crystals | form crystalline |
| solubility 637 g/L | solubility water: soluble (39.4 g/l (86 °F / 30 °C), 637 g/l (68 °F / 20 °C)) | solubility 115 g/L |
| assay ≥99.5% (iodometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.9% dry basis (iodometric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| cation traces Ca: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Na: ≤0.02% | cation traces Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.02% | cation traces Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-00-6
7789-00-6
7789-00-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1049521000 | 04022536057972 |
| 1049520250 | 04022536057965 |