Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł |
Informacje o tej pozycji
491,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
bp
400 °C (decomposition)
mp
356 °C
solubility
water: soluble (completely 69.9 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200‑1400 kg/m3
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.015%, chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Wykrywanie nieorganicznych utleniaczy w materiałach miotających, pirotechnicznych i proszkach wybuchowych domowej roboty za pomocą elektroforezy gradientowej elucji z ruchomą granicą...: Szczegółowe informacje na temat skutecznej identyfikacji chloranu potasu w różnych preparatach wybuchowych za pomocą elektroforezy, przyczyniając się do bezpieczniejszej obsługi i zastosowań kryminalistycznych (Krauss et al., 2021).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Bromian (BrO₃): ≤ 0,015 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form crystalline powder | form liquid |
| assay ≥99.0% (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% | assay - |
| solubility water: soluble (completely 69.9 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (completely, 69.9 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| mp 356 °C | mp 356 °C (lit.) | mp 356 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloran potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1049440100 | 04022536057774 |
| 1049440500 | 04022536057781 |