Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
agency
according to ISO 10273:2017
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
356 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Yersinia spp.
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
Potassium chlorate 1 g
distilled water 30 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form crystalline powder | form solid | form liquid |
| suitability Yersinia spp. | suitability - | suitability - | suitability Legionella spp. |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?