Przejdź do
1.04907
Bromek potasu
greener alternative
for IR spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu bromowodorowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-830-3
NACRES:
NA.03
MDL number:
Technique(s):
IR spectroscopy: suitable
Bp:
1435 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 795 °C)
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
application(s)
general analytical
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromek potasu jest przezroczysty od bliskiego UV do długich fal IR. W spektroskopii IR próbki stałe, które są trudne do stopienia lub rozpuszczenia w jakimkolwiek odpowiednim rozpuszczalniku przenoszącym podczerwień, są analizowane przez zmielenie z proszkiem bromku potasu i sprasowanie w dysk. Procedura ta wymaga wysokiej jakości użytego bromku potasu. Bromek potasu Uvasol jest dostosowany do średniej wielkości cząstek 150 μm. Jest to wystarczające do przygotowania doskonałych granulek bez potrzeby dalszej obróbki wstępnej i związanego z tym ryzyka zanieczyszczenia. Zachowuje również swoją sproszkowaną formę przez wiele lat, jeśli jest przechowywany w hermetycznych warunkach. Jego fizyczna przydatność do granulowania jest sprawdzana za pomocą specjalnego testu aplikacyjnego, a jego czystość chemiczna jest ustalana za pomocą analizy FT-IR w pełnym spektrum.
Application
  • Metoda izolacji lipoproteiny (a) z małej objętości osocza z zastosowaniami w badaniach klinicznych: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę izolacji lipoproteiny (a) przy użyciu bromku potasu, która ma istotne znaczenie dla zastosowań analitycznych w badaniach klinicznych. Precyzja metody zwiększa jej potencjalną użyteczność w diagnostyce klinicznej (Mueller et al., 2022).
  • Niepewność pomiaru tabletek zawierających laktazę analizowanych za pomocą FTIR: Badanie to ocenia niepewność pomiaru laktazy w tabletkach za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) z bromkiem potasu. Badanie podkreśla znaczenie tego związku w zwiększaniu dokładności pomiaru w analizie farmaceutycznej (Paakkunainen et al., 2014).
  • Wspierany przez MCM-41 kompleks oksywanadu(IV): wysoce selektywny heterogeniczny katalizator do bromowania związków hydroksyaromatycznych w wodzie..: Badanie to demonstruje wykorzystanie bromku potasu w syntezie heterogenicznego katalizatora, pokazując jego zastosowanie w selektywnych reakcjach bromowania, kluczowych dla rozwoju wydajnych procesów syntezy chemicznej (Bhunia et al., 2011).
  • Proteomika i lipidy lipoprotein izolowanych w niskich stężeniach soli w D2O/sacharozie lub w KBr: Badania dotyczą proteomiki i profili lipidowych lipoprotein izolowanych przy użyciu bromku potasu, podkreślając jego rolę w zwiększaniu rozdzielczości i dokładności badań lipidomicznych w biochemii (Ståhlman et al., 2008).
  • Oznaczanie poziomu pojedynczej kropli i nanogramów siarczynu (SO3(2-)) w próbkach napojów alkoholowych i bezalkoholowych w oparciu o analizę spektroskopową w podczerwieni z rozproszonym odbiciem z transformatą Fouriera (DRS-FTIR) na matrycy KBr: W tym artykule podkreślono innowacyjne zastosowanie bromku potasu w analizie poziomu siarczynów w napojach, pokazując jego przydatność w kontroli jakości żywności i napojów (Verma i in., 2007).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Test aplikacji: przechodzi test
Absorbancja (2 g sprasowanego dysku, grubość warstwy 0,5 cm) (woda; 3775-3050/1760-1520 cm-¹): ≤ 0,15
Absorbancja (2 g sprasowanego dysku, grubość warstwy 0,5 cm) (związki CH; 3050-2750 cm-¹): ≤ 0.004
Absorbancja (2 g sprasowanego dysku, grubość warstwy 0,5 cm) (inne; 4000-400 cm-¹): ≤ 0.020
Wielkość cząstek (d10): ≤ 100 µm
Wielkość cząstek (d50): ≤ 200 µm
Wielkość cząstek (d90): ≤ 500 µm
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Zastępuje: PX1378
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7464446008960089
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
bp
1435 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. The 1.04907 material is applicable for USP, EP and JP pharmacopeias?
    1 answer
    1. This product is not tested against any pharmacopoeial compendium. Unfortunately, there is no USP, EP, or JP-tested product option currently available.