Merck
746444
Sigma-Aldrich
Potassium bromide
greener alternative
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Wybierz wielkość
100 G
166,00 zł
500 G
315,00 zł
1 KG
576,00 zł
6 X 500 G
1550,00 zł
6 X 1 KG
2450,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
166,00 zł
500 G
315,00 zł
1 KG
576,00 zł
6 X 500 G
1550,00 zł
6 X 1 KG
2450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
734 °C (lit.)
ślady anionów
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Może być stosowany do usuwania białek błon obwodowych.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hitesh Kulhari et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1511-1520 (2015-05-03)
Docetaxel (DTX) is an anticancer drug that is used alone and in combination with other drugs to treat tumours. However, it suffers from the drawback of non-specific cytotoxicity. To improve the therapeutic potential of DTX, we report the synthesis of
Samy M El-Megharbel et al.
Chemico-biological interactions, 220, 169-180 (2014-07-08)
A new silver-carbocysteine (Ccy-Ag) complex [Ag2(Ccy)2(H2O)2] has been synthesized and characterized by using a combination of FTIR, Raman, molar conductivity, (1)H NMR, electronic spectra, thermal analyses, X-ray powder diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The infrared spectrum of Ccy-Ag
Timothy D Heden et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 118(5), 624-634 (2014-12-30)
Abnormally elevated postprandial glucose and triacylglycerol (TAG) concentrations are risk factors for cardiovascular disease in type 2 diabetes. The most effective time to exercise to lower postprandial glucose and TAG concentrations is unknown. Thus the aim of this study was
Hope E Baird-Heinz et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 240(6), 705-715 (2012-03-03)
To critically evaluate and summarize available information on the safety of potassium bromide in dogs. Systematic review. 111 references reporting safety information relevant to potassium bromide published between 1938 and 2011. PubMed searches without date limitations were conducted with the
Guodong Fang et al.
Bioresource technology, 176, 210-217 (2014-12-03)
This paper investigated hydroxyl radical (OH) generation from biochar suspensions for diethyl phthalate (DEP) degradation in the presence of oxygen. Electron paramagnetic resonance (EPR) coupled with a salicylic acid trapping method were used to detect free radicals in biochar and
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.