Przejdź do
1.04905
Bromek potasu
greener alternative
for analysis (max. 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu bromowodorowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-830-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
650 g/L
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
650 g/L
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.001%, bromate (BrO3-): passes test, chloride (Cl-): ≤0.1%, iodate (IO3-): ≤0.001%, iodide (I-): ≤0.001%passes test, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Hg: ≤0.000001%, Mg: ≤0.001%, Mg: ≤0.02% (alkaline-earth metals (as Ca)), Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Transition of Psychotropic Drugs in Japanese Pharmacopoeia: Omawia ewolucję norm i metod testowania bromku potasu, porównując Farmakopeę Japońską z USP i BP (Yanagisawa K, 2015).
  • Fałszywa hiperchloremia u psa spowodowana bromkiem potasu: Badanie błędu chemii analitycznej spowodowanego przez bromek potasu w kontekście weterynaryjnym (Peacock RE et al., 2013).
  • Standardowa i rzeczywista biblioteka kamieni nerkowych pacjenta przy użyciu spektroskopii FTIR...: Wykorzystanie bromku potasu w opracowaniu standardowej biblioteki dla kamieni nerkowych przy użyciu spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (Mulready KJ et al., 2012).
  • Ilościowe oznaczanie ciał stałych za pomocą spektroskopii w podczerwieni...: Bada zastosowanie techniki dyskowej bromku potasu do analizy ilościowej w spektroskopii w podczerwieni (Jensen JB, 1958).
  • Badania nad ilościowym oznaczaniem ciał stałych: Kontynuuje dyskusję na temat oznaczania ilościowego przy użyciu techniki dyskowej bromku potasu w spektroskopii w podczerwieni (Jensen JB, 1958).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,5 %
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 8,0
Bromian (BrO₃): pozytywny wynik testu
Bromian (BrO₃): ≤ 0,001 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,1 %
Jodan: ≤ 0.001 %
Jodek (I):
przechodzi test
: ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Hg (rtęć): ≤ 0,000001 %
Mg (magnez): ≤ 0.001 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Magnez i metale ziem alkalicznych (jako Ca): ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5 %
Other Notes
Zastępuje: PX1380; PX1380-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
243418P9881746444
form
solid
form
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
form
powder or crystals (or Chunks)
form
powder
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
mp
730 °C
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c