Przejdź do
1.04900
Bromek potasu
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu bromowodorowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
25 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
EC Index Number:
231-830-3
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Level
description
EMPROVE® EVOLVE
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
650 g/L
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która odpowiada potrzebom i wymaganiom regulacyjnym, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu EMPROVE® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Bromek potasu Emprove® Essential jest używany głównie w wysoce regulowanych zastosowaniach farmaceutycznych.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60089600891.04907
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
general analytical
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
650 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
description
EMPROVE® EVOLVE
description
-
description
-
description
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
general analytical
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
650 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
description
EMPROVE® EVOLVE
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104900902904022536946085
104900100004022536056722