Przejdź do
60359
Potassium phthalate monobasic
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1447,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCC6H4COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-889-4
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 309 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium hydrogen phthalate may be used as a buffering agent or as a standard for total organic carbon (TOC) calibration and may be used to asses the oxidating activity of CNTs/TiO(2) photoanodes. Potassium hydrogen phthalate solution may be used as a liquid filter to reduce the effects of Rayleigh scattering on collected Raman spectra.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603606035714659
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
>99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
TraceCERT®
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4
pH
4
pH
4
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)