Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 145,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7240,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
145,00 zł
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
reag. ISO, suitable for SM 5210
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C, ≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Nanoemulsje stabilizowane β-laktoglobuliną- Formuła i czynniki procesowe wpływające na wielkość kropli i stabilność nanoemulsji: Badania te badają mechanizmy stabilizacji β-laktoglobuliny w nanoemulsjach, z implikacjami dla nauk farmaceutycznych i spożywczych, potencjalnie wykorzystując substancje takie jak jednozasadowy fosforan potasu do kontroli stabilności i pH (Ali et al., 2016).
- Oznaczanie pozostałości sulfatiazolu w miodzie metodą chromatografii cieczowej z odwróconą fazą..: Omówiono metodę wykrywania sulfatiazolu w miodzie przy użyciu chromatografii cieczowej w odwróconej fazie, podkreślając znaczenie technik analitycznych, które mogą obejmować odczynniki takie jak jednozasadowy fosforan potasu do przygotowania i analizy próbek (Barry i MacEachern, 1983).
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne; substancja wysuszona): ≥ 99,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 4,2 - 4,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0010 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0010 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Substancje redukujące: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 0,2 %
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 0,2 %
Odpowiada ISO
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form solid |
| solubility 208 g/L | solubility water: soluble | solubility - | solubility H2O: 10%, clear, colorless |
| assay ≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay ≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric) | assay - | assay 99.5-101.0% (T) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level - |
| grade reagent grade | grade ACS reagent | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan potasu jednozasadowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Produkty
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Organic Acids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1048735000 | 04022536056128 |
| 1048730250 | 04022536056074 |
| 1048731000 | 04022536056098 |
| 1048739050 | 04022536056142 |
| 1048739025 | 04022536584263 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is this product traceability to NIST or ISO 17034
1 answer-
Potassium phosphate monobasic, product 1.04873, is for analysis EMSURE ISO. All EMSURE® products with the designation “ISO” are compliant with ISO 6353. Product 1.04873 is not NIST traceable.