Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Nanoemulsje stabilizowane β-laktoglobuliną- Formuła i czynniki procesowe wpływające na wielkość kropli i stabilność nanoemulsji: Badania te badają mechanizmy stabilizacji β-laktoglobuliny w nanoemulsjach, z implikacjami dla nauk farmaceutycznych i spożywczych, potencjalnie wykorzystując substancje takie jak jednozasadowy fosforan potasu do kontroli stabilności i pH (Ali et al., 2016).
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne, w przeliczeniu na wysuszoną substancję): 98,0 - 100,5 %
Oznaczenie (alkalimetryczne; substancja wysuszona): ≥ 99,5 %
Tożsamość: test zaliczony
Wygląd roztworu: test zaliczony
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 4,2 - 4,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0010 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0010 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Substancje redukujące: przechodzi test
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 0,2 %
Odpowiada ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder or crystals | form crystalline | form solid |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility H2O: 10%, clear, colorless |
| assay ≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric) | assay ≥99.0% | assay 99.5-100.5% | assay 99.5-101.0% (T) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a. | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003% | anion traces chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan potasu jednozasadowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1048779012 | 04027269691509 |
| 1048771000 | 04022536056265 |
| 1048779025 | 04022536734507 |