Przejdź do
60339
Potassium bicarbonate
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-059-0
Beilstein/REAXYS Number:
4535309
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium bicarbonate may be used with D-ribose to induce a synergistic effect on the slowing of cancer cell line proliferation in vitro. Potassium bicarbonate is used in studies on the effect of bicarbonate salts on protein ligand binding.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43158315481341.04852
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 362 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
362 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bicarbonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)