Przejdź do
1.04675
Synthechol® Syntetyczny cholesterol
non-GMP Sample
Synonim(y):
Cholesterol, 3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1924,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
9619,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
MDL number:
1924,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Ten produkt oferuje próbki nie-GMP reprezentatywne dla materiału GMP: Synthechol® Synthetic Cholesterol, EMPROVE® Expert; Ph. Eur., BP, JP, NF (104672).
Biochem/physiol Actions
Główny składnik wszystkich błon biologicznych; ~25% całkowitego lipidu mózgu to cholesterol.
Packaging
104675 0001 / 1G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
104675 0010 / 10G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.046721376721131960
Cholesterol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131960
Cholesterol
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
-
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
sheep
mp
147-149 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104675000104065266881950
104675001004065266881967